Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460788 25 g 25g
11450788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25251.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.401 g/mol
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) phosphonium hexafluorophosphate is a peptide coupling reagent utilized in solid phase peptide synthesis. It is also used as a substitute for the (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexafluorophosphate de phosphonium 1H-benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) est un réactif de couplage de peptides utilisé dans la synthèse de peptides en phase solide. Il est également utilisé comme substitut du réactif (benzotriazol-1-yloxy)tris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128625-52-5
Formule moléculaire C18H28F6N6OP2
Poids moléculaire (g/mol) 520.401
Numéro MDL MFCD00077411
Clé InChI VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pybop, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, benzotriazol-1-yloxy tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxytris pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazole-1-yl-oxy-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxy-tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yl-oxytripyrrolidinphosphonium hexafluorophosphate
CID PubChem 2724699
Nom IUPAC Benzotriazol-1-yloxy(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)ON4C5=CC=CC=C5N=N4.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼155°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3584612
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 520.4
Pourcentage de pureté 98%