Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98%
Code produit 11463187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463187 25 g 25g
11443187 1 g 1g
11453187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16140.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 56602-33-6 | C12H22F6N6OP2 | 442,287 g/mol
L’hexafluorophosphate de 1H-benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphoium est utilisé comme réactif pour le coudement de peptides, la lactonisation, l’estérification sélective, l’amidation des acides aminés alfa sans racemisation et la synthèse de magnolamide pour l’activité antioxydative et le cathéter du dérivé 9-acridinecaroboxamide. Il est également utilisé comme précurseur pour la synthèse d’esters de phényle d’acides aminés. Il agit comme un substitut du réactif (Bbenzoriazol-1-yloxy) tris(diméthylamino)phosphoium héxfluorophosphate (BOP).
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1H-benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate est utilisé comme réactif pour le couplage de peptides, la lactonisation, l’estérification sélective, l’amidation d’acides aminés alfa sans racémisation et la synthèse du magnolamide pour l’activité antioxydante et le catalyseur pour le dérivé 9-acridinecaroboxamide. Il est également utilisé comme précurseur pour la synthèse d’esters de phényle d’acides aminés. Il agit comme substitut du réactif (Benzotriazol-1-yloxy)tris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP).
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56602-33-6
Formule moléculaire C12H22F6N6OP2
Poids moléculaire (g/mol) 442.287
Numéro MDL MFCD00011948
Clé InChI MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
CID PubChem 151348
Nom IUPAC benzotriazol-1-yloxy-tris(diméthylamino)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼138°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 4287025
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 442.29
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement