Learn More
1H-Benzotriazole, ≥99,0 %, Solstice
Code produit 15681190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15681190 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15681190 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 12798100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.12€
    93.75€ / 100g
    Économisez 5.37€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
pour la dét. ampérométrique de Cu, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzotriazole
CAS 95-14-7
Point de fusion 95 °C à 99 °C
Couleur Beige
pH 6,0 à 7,0 (à 100g/L 20 °C)
Point d’éclair 170 °C (338 °F)
Résidus d’allumage ≤0,1 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C6H5N3
Numéro MDL MFCD00005699
Quantité 100 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 112133
Synonyme 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
Clé InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Nom IUPAC 2H-benzotriazole
Poids moléculaire (g/mol) 119.127
CID PubChem 7220
ChEBI CHEBI:75331
Poids de la formule 119,12g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Forme physique Solide