Learn More
1H-Benzotriazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498406 50 g 50g
11408416 250 g -
11488406 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15423.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
1H-Benzotriazole is an anticorrosive agent, which is useful in aircraft deicing and antifreeze fluids. It is also employed in dishwasher detergents. Further, it is used as a restrainer in photographic emulsions and also useful as a reagent for the determination of silver in analytical chemistry. It also serves as a corrosion inhibitor in the atmosphere and underwater. Further, it is utilized in the synthesis of amines from glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-benzotriazole est un agent anticorrosion, utile dans les liquides de dégivrage et d’antigel pour aéronefs. Il est également utilisé dans les détergents pour lave-vaisselle. De plus, il sert d’agent de retenue dans les émulsions photographiques et il est également utile comme réactif pour la détermination de l’argent en chimie analytique. Il sert également d’inhibiteur de corrosion dans l’atmosphère et sous l’eau. En outre, il est utilisé dans la synthèse d’amines à partir de glyoxal.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le benzène, le toluène, le chloroforme, l’éthanol et le N,N-diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-14-7
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.127
Numéro MDL MFCD00005699
Clé InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
CID PubChem 7220
ChEBI CHEBI:75331
Nom IUPAC 2H-benzotriazole
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzotriazole
Point de fusion 96°C to 99°C
Densité 1.360
Point d’ébullition 204°C (15 mm)
Point d’éclair 212°C (413°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 50 g
Beilstein 112133
Merck Index 14,1108
Informations sur la solubilité Soluble in water,benzene,toluene,chloroform,ethanol and N,N-dimethylformamide.
Poids de la formule 119.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Benzotriazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Benzotriazole