Learn More
1H-Benzotriazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10429670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10429670 100 g Flacon en plastique 100g
10235620 500 g Flacon en plastique 500g
10145823 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10429670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183881000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-14-7
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.13
Numéro MDL MFCD00005699
Clé InChI QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
CID PubChem 7220
ChEBI CHEBI:75331
Nom IUPAC 2H-benzotriazole
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzotriazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94.0°C to 99.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Point d’ébullition 204.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Merck Index 15, 1111
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Poids de la formule 119.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre, granulés, cristaux, aiguilles ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Benzotriazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.