Learn More
1H-Imidazole-2-carboxaldehyde, TRC
Code produit 30393529
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30393529 5 g 5g
30395978 2.5 g -
30408766 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30393529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3502155G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10111-08-7
Formule moléculaire C4H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Synonyme Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
Nom IUPAC 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=Cc1ncc[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Poids de la formule 96.0324