Learn More
1H-Imidazole-2-carboxaldéhyde, TRC
Code produit 30408766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408766 25 g -
30393529 5 g 5g
30395978 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI35021525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10111-08-7
Formule moléculaire C4H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Synonyme Imidazole-2-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-2-carbaldehyde, 2-Formylimidazole, 2-Imidazolecarbaldehyde, 2-Imidazolylformaldehyde
Nom IUPAC 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=Cc1ncc[nH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-3-4-5-1-2-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Poids de la formule 96.0324