Learn More
Acide 1H-imidazole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10228262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10228262 1 g Flacon en verre ambré 1g
10081134 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10228262 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC08901DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 16042-25-4
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.088
Clé InChI KYWMCFOWDYFYLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-imidazolecarboxylic acid, imidazole-2-carboxylic acid, unii-o9g6515vc1, 1h-imidazolecarboxylic acid, 2-imidazolecarboxylicacid, 2-imidazocarboxylic acid, 1h-imidazole-2-carboxylicacid, imidazolecarboxylic, acmc-1avrt, 2-carboxy-1h-imidazole
CID PubChem 574321
Nom IUPAC acide 1H-imidazole-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Imidazole-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidazole-2-carboxylic acid