Learn More
1H-imidazole-4-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H-Imidazole-4-carbonitrile |
| CAS | 57090-88-7 |
| Formule moléculaire | C4H3N3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Cyano-1H-imidazole, 4-Cyanoimidazole, 4-Imidazolecarbonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N3/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,(H,6,7) |
| SMILES | N#CC1=CN=CN1 |
| Nom IUPAC | 1H-imidazole-5-carbonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.09 |
| Poids de la formule | 93.0327 |