Learn More
Acide 1H-imidazole-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10683225 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10683225 1 g Flacon en verre 1g
10326704 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10683225 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397110010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1072-84-0 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1072-84-0
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Numéro MDL MFCD00082203
Clé InChI NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
CID PubChem 14080
Nom IUPAC 1H-imidazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=CN1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1H-Imidazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 242°C to 244°C
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.