Learn More
1H-Imidazole-5-acide acétique chlorhydrate, TRC
Code produit 30009737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009737 2.5 g 2.50g
30008786 10 g 10g
30006472 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3856052.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3251-69-2
Formule moléculaire C5 H6 N2 O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 162.57
Synonyme Imidazoleacetic Acid Hydrochloride, (1H-Imidazol-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, (1H-Imidazol-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, 1H-Imidazole-4-acetic Acid Hydrochloride, 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride, Imidazol-4-acetic Acid Hydrochloride, Imidazole-4-acetic Acid Hydrochloride
Nom IUPAC acide 2-(1H-imidazol-4yl)acétique ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Imidazole-5-acetic Acid Hydrochloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Poids de la formule 162.0196