Learn More
1H-Indazol-1-ylméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H-Indazol-1-ylmethanol |
| CAS | 1006-29-7 |
| Formule moléculaire | C8H8N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2 |
| SMILES | OCn1ncc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | indazol-1-ylméthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.16 |
| Poids de la formule | 148.0637 |