Learn More
1H-Indazol-1-ylméthanol, TRC
Code produit 30394328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394328 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394328 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI62819010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Formule moléculaire C8H8N2O
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
SMILES OCn1ncc2ccccc12
Nom IUPAC indazol-1-ylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Poids de la formule 148.0637