Learn More
1H-indazol-4-amine, 97?%, Thermo Scientific™
Code produit 10391750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10391750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391750 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00334DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazol-4-amine
CAS 41748-71-4
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C7H7N3
Numéro MDL MFCD03305710
Quantité 1 g
Synonyme 4-amino-1h-indazole, 4-aminoindazole, 2h-indazol-4-amine, 1h-indazole-4-ylamine, 1h-indazol-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, 1h-indazole-4-amine, pubchem20573, indazol-4-amine
Clé InChI MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2C=NNC2=CC=C1
Nom IUPAC 1H-indazole-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
CID PubChem 413085
Poids de la formule 133.15