Learn More
Acide 1H-indazol-6-ylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10748668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748668 1 g 1g
10768478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748668 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431020010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 885068-10-0
Formule moléculaire C7H7BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
Numéro MDL MFCD04972419
Clé InChI ZKNLCHWRWRYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-indazolyboronic acid, 1h-indazol-6-yl-6-boronic acid, 1h-indazole-6-boronic acid, indazole-6-boronic acid, 1h-indazol-6-yl boronic acid, 6-indazolboronic acid, boronic acid, 1h-indazol-6-yl, 1h-indazole-6-boronicacid, 6-indazoleboronicacid, zlchem 1076
CID PubChem 24728617
Nom IUPAC Acide 1H-indazol-6-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazol-6-ylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180.0°C to 184.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Indazol-6-ylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.