Learn More
Acide 1H-Indazole-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491009 25 g 25g
15481009 5 g 5g
15401019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64001.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4498-67-3 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4498-67-3
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD00211066
Clé InChI BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 78250
Nom IUPAC Acide 1H-indazole-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Point de fusion 266°C to 270°C (literature)
Couleur Marron
Quantité 25 g
Beilstein 6354
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.