Learn More
Acide 1H-indazole-3-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10545503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10545503 1 g 1g
10802621 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10545503 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur MO07468DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4498-67-3
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Clé InChI BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxyindazole, 3-indazolecarboxylic acid, indazole-3-carboxylicacid, 1h-indazol-3-carbonic acid, 2h-indazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carbonic acid, 1-h-indazole-3-carboxylic acid, benzopyrazole-3-carboxylic acid
CID PubChem 78250
Nom IUPAC Acide 1H-indazole-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%