Learn More
Acide 1H-indazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10533848 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10533848 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10533848 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430500010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-4-boronic acid
CAS 1023595-17-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 166.0°C to 168.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7BN2O2
Numéro MDL MFCD09878901
Quantité 1 g
Synonyme 1h-indazol-4-yl boronic acid, 1h-indazole-4-boronic acid, indazole-4-boronic acid, 1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, 1h-indazol-4-boronic acid, 4-borono-1h-indazole, indazole-4-boronic acid, hcl, indazole-4-boronic acid, hydrochloride, 1h-indazole-4-boronic acid hydrochloride, boronic acid, indazol-4-yl
Clé InChI BGZZJZIZRARGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C2C=NNC2=CC=C1
Nom IUPAC Acide 1H-indazol-4-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 161.96
CID PubChem 44118310
Poids de la formule 161.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Indazole-4-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.