Learn More
1H-indazole-6-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986911 1 g Flacon en verre 1g
11966641 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431040010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 669050-69-5 | C8H6N2O | 146.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 669050-69-5
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Clé InChI JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indazole-6-carboxaldehyde, 6-formylindazole, 6-formyl-1h-indazole, 2h-indazole-6-carbaldehyde, indazole-6-carboxaldehyde, 1h-indazole-6-cabaldehyde, pubchem23878, acmc-1bc45, 2h-indazole-6-carboxaldehyde, 1-h-indazole-6-carboxaldehyde
CID PubChem 18538368
Nom IUPAC 1H-indazole-6-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-6-carboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180.6°C to 180.8°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Indazole-6-carboxaldehyde, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.