Learn More
Acide 1H-Indazole-7-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435187 1 g 1g
15445187 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32463.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 677304-69-7 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 677304-69-7
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
Numéro MDL MFCD06804572
Clé InChI WBCWIQCXHSXMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-7-carboxylicacid, indazole-7-carboxylic acid, 7-indazole carboxylic acid, pubchem17673, acmc-1bl1h, ksc351o8t, 2h-indazole-7-carboxylic acid, 7-1h indazole carboxylic acid
CID PubChem 12639205
Nom IUPAC Acide 1H-indazole-7-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole-7-carboxylic acid
Point de fusion ∽240°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 95%