Learn More
1H-indazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459143 25 g 25g
11439143 1 g 1g
11449143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11665.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 271-44-3 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
1H-Indazole is used in organic synthesis, it can react with butyryl chloride and 1-butyryl-1H-indazole. It is also used in synthesis of several small molecule inhibitors as potential cancer therapeutics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-indazole est utilisé dans la synthèse organique et peut réagir avec le chlorure de butyryle et le 1-butyryl-1H-indazole. Il est également utilisé dans la synthèse de plusieurs inhibiteurs de petites molécules dans le cadre de traitements potentiels contre le cancer.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-44-3
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.139
Numéro MDL MFCD00005691
Clé InChI BAXOFTOLAUCFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indazole, 1h-benzopyrazole, 2-azaindole, isoindazole, 2h-indazole, 1,2-diazaindene, 1,2-benzodiazole, 1h-indazol, benzopyrazole, 1,2-benzopyrazole
CID PubChem 9221
ChEBI CHEBI:36669
Nom IUPAC 1H-indazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indazole
Point de fusion 146°C to 149°C
Point d’ébullition 270°C
Quantité 25 g
Beilstein 109676
Merck Index 14,4936
Informations sur la solubilité Soluble in hot water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%