Learn More
Acide 1H-Indene-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15477277
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15477277 1 g 1g
15487277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15477277 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H34344.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5020-21-3 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5020-21-3
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00086207
Clé InChI NZSCUDBGUBVDLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indene-3-carboxylic acid, indene-3-carboxylic acid, 3-indenecarboxylic acid
CID PubChem 84261
Nom IUPAC Acide 3H-indène-1-carboxylique
SMILES C1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1H-Indene-3-carboxylic acid
Point de fusion 161°C to 165°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%