Learn More
Acide 1H-Indene-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487277
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15487277 5 g 5g
15477277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34344.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5020-21-3 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5020-21-3
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00086207
Clé InChI NZSCUDBGUBVDLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indene-3-carboxylic acid, indene-3-carboxylic acid, 3-indenecarboxylic acid
CID PubChem 84261
Nom IUPAC Acide 3H-indène-1-carboxylique
SMILES C1C=C(C2=CC=CC=C21)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indene-3-carboxylic acid
Point de fusion 161°C to 165°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.