Learn More
1H-indène, +90 %, stabilisé avec 0,01 % 4-tertiobutylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494843
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494843 250 mL 250mL
11484843 50 mL 50mL
11474843 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494843 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12192.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-13-6 | C9H8 | 116.163 g/mol
1H-Indene is a building block that has been used in the synthesis of isatins. It was used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 1H-indène est un bloc de construction utilisé dans la synthèse des isatines. Il a été utilisé dans la synthèse du nouveau dérivé C60, l’indène-C60 bisadduit. Il a été utilisé dans la préparation du polyindène par polymérisation cationique contrôlée initiée avec de l‘éther méthylique de cumyl/TiCl4 dans le CH2Cl2.
Solubilité
Soluble dans l‘éthanol, l‘acétone, l‘éther éthylique et l‘éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C, dans l’obscurité. Incompatible avec les agents oxydants, la lumière et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-13-6
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.163
Numéro MDL MFCD00003777
Clé InChI YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indene, indonaphthene, inden, unii-67h8y6lb8a, indenyl radical, 1h-inden, pubchem20728, indene, reag, acmc-209ruy
CID PubChem 7219
ChEBI CHEBI:41921
Nom IUPAC 1H-indène
SMILES C1C=CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indene
Note relative au nom Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Point de fusion ∼-2°C
Densité 0.996
Point d’ébullition 181°C to 182°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.57
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3295
Beilstein 635873
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4939
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone,ethyl ether,and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥90%