Learn More
1H-Indol-3-amine Hydrochloride, TRC
Code produit 30408029
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408029 50 mg -
30396766 250 mg 250mg
30404740 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI62822350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57778-93-5
Formule moléculaire C8H8N2 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Synonyme 3-Aminoindole HCl
Nom IUPAC 1H-indol-3-amine;hydrochloride
SMILES Cl.Nc1c[nH]c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indol-3-amine Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,10H,9H2;1H
Poids de la formule 168.0454