Learn More
1H-Indole-2,3-dione, TRC
Code produit 17934075
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17934075 10 g 10g
17931325 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17934075 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI62706010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-56-5
Formule moléculaire C8 H5 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Synonyme Indole-2,3-dione, 2,3-Dihydro-1H-indole-2,3-dione, 2,3-Dihydroindole-2,3-dione, 2,3-Diketoindoline, 2,3-Dioxo-2,3-dihydroindole, 2,3-Dioxoindoline, 2,3-Indolindione, 2,3-Indolinedione, Isatic Acid Lactam, Isatin, Isatine, Isatinic Acid Anhydride, NSC 9262, Pseudoisatin, o-Aminobenzoylformic Anhydride
Nom IUPAC 1H-indole-2,3-dione
SMILES O=C1Nc2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isatin
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
Poids de la formule 147.032