Learn More
Acide 1H-Indole-2-carboxylique 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10103244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10103244 1 g 1g
10373452 250 mg 250mg
10536585 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103244 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12801DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1477-50-5
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005611
Clé InChI HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
CID PubChem 72899
Nom IUPAC Acide 1H-indole-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%