Learn More
1H-indole-2-méthanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15592373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15592373 5 g 5g
15582373 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15592373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459810050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24621-70-3
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Clé InChI XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
CID PubChem 98783
Nom IUPAC 1H-indol-2-ylméthanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-2-methanol
Point de fusion 72.0°C to 78.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 147.17
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Indole-2-methanol