Learn More
Acide 1H-indole-3-acétique, +  de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275350 10 g Flacon en verre 10g
10449040 25 g Flacon en verre 25g
10285350 100 g Flacon en verre 100g
10043613 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10275350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122160100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide 1H-indole-3-acétique, numéro CAS 87-51-4, également connu sous le nom d’acide indole-3-acétique, est un acide monocarboxylique principalement utilisé comme hormone de croissance végétale et est l’hormone végétale la plus courante d’origine naturelle de la famille des auxines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’acide 1H-indole-3-acétique est une hormone de croissance végétale appartenant à la classe des auxines.Il est également considéré comme un inducteur de l’élongation et de la division des cellules végétales qui peut entraîner une croissance non contrôlée
Applications
• Ce composé est un acide monocarboxylique ; un acide acétique dans lequel l’un des hydrogènes méthyliques a été remplacé par un groupe 1H-indol-3-yl.
•Au-delà de son rôle d’hormone végétale, ce composé régule la différenciation tissulaire, la dominance apicale et les réponses à la lumière, à la gravité et aux agents pathogènes
• Il peut être utilisé comme molécule de signalisation nécessaire au développement des organes végétaux et à la coordination de la croissance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-51-4
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00005636
Clé InChI SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
CID PubChem 802
ChEBI CHEBI:16411
Nom IUPAC Acide 2-(1H-indol-3-yl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-3-acetic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 167.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair 171°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 22, 66
Merck Index 15, 5004
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.