Learn More
1H-indole-7-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10384342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10384342 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10384342 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02108CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-indole-7-carbohydrazide
CAS 321309-24-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H9N3O
Numéro MDL MFCD00572868
Quantité 250 mg
Synonyme 1h-indole-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxylic acid, hydrazide, indole-7-carbohydrazide, 1h-indole-7-carboxylicacid, hydrazide
Clé InChI NCFMBDUFIJHHAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)NN)NC=C2
Nom IUPAC 1H-indole-7-carbohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 175.191
CID PubChem 712457
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%