Learn More
Acide 1H-Indole-7-carboxylique 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10532272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10532272 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10532272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12826CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Indole-7-carboxylic acid
CAS 1670-83-3
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H7NO2
Numéro MDL MFCD00210442
Quantité 250 mg
Synonyme indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid
Clé InChI IPDOBVFESNNYEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)NC=C2
Nom IUPAC Acide 1H-indole-7-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
CID PubChem 74281
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 90%