Learn More
1H-perfluorohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11479686
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11479686 5 g 5g
11489686 25 g 25g
11499686 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11479686 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20226.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 355-37-3
Formule moléculaire C6HF13
Poids moléculaire (g/mol) 320.05
Numéro MDL MFCD00142632
Clé InChI XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
CID PubChem 67730
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorohexane
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1H-Perfluorohexane
Densité 1.6843
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)5H
Indice de réfraction <1.300
Quantité 5 g
Beilstein 1799000
Poids de la formule 320.05
Pourcentage de pureté 97%