Learn More
1H-perfluorohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499686 100 g 100g
11479686 5 g 5g
11489686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11499686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20226.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-37-3
Formule moléculaire C6HF13
Poids moléculaire (g/mol) 320.05
Numéro MDL MFCD00142632
Clé InChI XJSRKJAHJGCPGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-perfluorohexane, 1h-tridecafluorohexane, hexane, tridecafluoro, trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro, tridecafluorohexane, acmc-209tqg, #
CID PubChem 67730
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridécafluorohexane
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Perfluorohexane
Densité 1.6843
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)5H
Indice de réfraction <1.300
Quantité 100 g
Beilstein 1799000
Poids de la formule 320.05
Pourcentage de pureté 97%