Learn More
Chlorhydrate de 1H-Pyazole-1-carboxamidine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417118 50 g 50g
15407118 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60631.18
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4023-02-3 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride may be used in the following studies:
  • Preparation of guanidylated hollow fiber membranes.
  • SGuanylation of amines and in peptide synthesis.
  • Synthesis of bis-guanidinium-cholesterol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 1H-Pyrazole-1-carboxamidine peut être utilisé dans les études suivantes : • Préparation des membranes en fibres creuses guanylates. • Guanylation des amines et synthèse des peptides. • Synthèse des dérivés du bis-guanidinium-cholestérol.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4023-02-3
Numéro MDL MFCD00210087
Nom IUPAC Pyrazole-1-carboximidamide ; chlorhydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Point de fusion 167°C to 170°C
Formule moléculaire C4H6N4
Quantité 50 g
Synonyme 1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, 1-amidinopyrazole hydrochloride, praxadine, pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, pyrazole-1-carboxamidine hcl, 1h-pyrazole-1-carboxamidinehydrochloride, praxadine hydrochloride, 1h-pyrazole-1-carboxamidine hcl
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI UCQFSGCWHRTMGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)C(=N)N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
CID PubChem 2734672
Poids de la formule 146.58
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride