Learn More
Chlorhydrate de 1H-Pyrazole-1-(N-méthylcarboxamidine), 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15427775
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15427775 5 g 5g
15437775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30607.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194852-88-5
Formule moléculaire C5H9ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 160.605
Numéro MDL MFCD11114408
Clé InChI SYSWHVMZAHBYJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazole-1-n-methylcarboxamidine hydrochloride, n'-methylpyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, e-n'-methylpyrazole-1-carboximidamide hydrochloride, n1-methyl-1h-pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
CID PubChem 73995114
Nom IUPAC N’-méthylpyrazole-1-carboximidamide;chlorhydrate
SMILES CN=C(N)N1C=CC=N1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-1-(N-methylcarboxamidine) hydrochloride
Point de fusion 156°C to 159°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 160.61
Pourcentage de pureté 96%