Learn More
1Acide H-Pyrazole-3,5-dicarboxylique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346976 100 g 100g
11326976 5 g 5g
11336976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06731.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303180-11-2
Formule moléculaire C5H6N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.112
Numéro MDL MFCD00149323
Clé InChI GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
CID PubChem 2723723
Nom IUPAC Acide 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylique ; hydrate
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Point de fusion ∽294°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 147821
Poids de la formule 174.11 (156.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder