Learn More
Hydrate d’acide 1H-Pyrazole-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372339 5 g 5g
11362339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372339 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27286.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 376584-63-3 | C3H5BN2O2 | 111.90 g/mol
Significantly used as synthetic intermediates. They are widely used in the production of optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Très utilisés comme intermédiaires synthétiques. Souvent employés dans la production d’optiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré (2-8°C). Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 376584-63-3
Formule moléculaire C3H5BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 111.90
Numéro MDL MFCD07368247 MFCD02020768
Clé InChI NEUWPDLMDVINSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazol-3-yl boronic acid, pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazol-3-ylboronic acid, 1h-pyrazole-3-boronic acid, 1h-pyrazole-5-boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, pyrazol-3-ylboronic acid, 2h-pyrazol-3-ylboronic acid
CID PubChem 11251979
Nom IUPAC (1H-pyrazol-3-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=NNC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Point de fusion 85°C to 88°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 111.9
Pourcentage de pureté 95%