Learn More
Ester pinacolique d’acide 1H-Pyazole-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436560 1 g 1g
11446560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27619.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 844501-71-9 | C9H15BN2O2 | 194.041 g/mol
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 1H-pyrazole-3-boronique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 844501-71-9
Formule moléculaire C9H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.041
Numéro MDL MFCD07368044
Clé InChI KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
CID PubChem 21931539
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 105°C to 108°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté 95%