Learn More
Acide 1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431140
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11431140 1 g 1g
11441140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431140 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25783.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 37718-11-9 | C4H4N2O2 | 112.088 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37718-11-9
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.088
Numéro MDL MFCD00011558
Clé InChI IMBBXSASDSZJSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrazolecarboxylic acid, 4-carboxypyrazole, pyrazole-4-carboxylic acid, unii-4xjz84gv8e, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1h-pyrazole, 4xjz84gv8e, pyrazole-4-carboxylic, pubchem13293, pubchem22749
CID PubChem 3015937
Nom IUPAC Acide 1H-pyrazole-4-carboxylique
SMILES C1=C(C=NN1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 281°C to 283°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté 97%