Learn More
1H-Pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11439080 25 g
11449080 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439080 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14186.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
1H-pyrazole, 98 %, C3H4N2, numéro CAS-288-13-1, 1-h-pyrazole, 1h-pyrazol, pyrazole, unii-3qd5kjz7zj, hpz, pyrazol, diazole, pyrazol#1, 1,2-diazole, 3qd5kjz7zj, 100 g, 103775, 186°C à 188°C, CHEBI:17241, 206-017-1, 68,08, H302-H315-H319-H335
1H-Pyrazole is used as a ligand in the preparation of organometallic compounds. The derivatives of Pyrazole are used in medicine, for their analgesic, anti-inflammatory, antipyretic, antiarrhythmic, tranquilizing, muscle relaxing, psychoanaleptic, anticonvulsant, monoamineoxidase inhibiting, antidiabetic and antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-Pyrazole est utilisé comme ligand dans la préparation de composés organométalliques. Les dérivés de Pyrazole sont utilisés en médecine, pour leurs activités analgésiques, anti-inflammatoires, antipyrétiques, antiarythmiques, tranquillisantes, myorelaxantes, psychoanaleptiques, anticonvulsivantes, inhibitrices de monoamines oxydases, antidiabétiques et antibactériennes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-13-1
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.079
Numéro MDL MFCD00005234
Clé InChI WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
CID PubChem 1048
ChEBI CHEBI:17241
Nom IUPAC 1H-pyrazole
SMILES C1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazole
Point de fusion 66°C to 70°C
Point d’ébullition 186°C to 188°C
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Beilstein 103775
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7960
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté 98%