Learn More
1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458278 250 mg 250mg
15448278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61710.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 271-73-8 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-73-8
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.127
Numéro MDL MFCD05663981
Clé InChI GVLRTOYGRNLSDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 2h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-azaindazole, pyrazolo 3,4-b pyridine, 7-aza-1h-indazole, pyrazolo 5,4-b pyridine, 7-aza indazole, 7-azabenzpyrazole, acmc-1cs3b, 2h pyrazolo 3,4 b pyridin
CID PubChem 2755850
Nom IUPAC 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
SMILES C1=CC2=C(NN=C2)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide