Learn More
1H-Pyrrole-2-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10255214
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10255214 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10255214 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC08704DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1003-29-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C5H5NO
Quantité 1 g
Synonyme pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, pyrrole-2-aldehyde, 2-pyrrolecarboxaldehyde, pyrrole-2-carbaldehyde, 2-pyrrolecarbaldehyde, 2-pyrrolylcarboxaldehyde, 2-pyrrolaldehyde, alpha-pyrrolaldehyde
Clé InChI ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CNC(=C1)C=O
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 95.101
CID PubChem 13854
ChEBI CHEBI:59978
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 97%