Learn More
1H-pyrrole-2-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10384582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10384582 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10243182 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10384582 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF02986CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 50269-95-9
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.131
Numéro MDL MFCD00141885
Clé InChI FQIAWPZQJCAPSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrolecarbohydrazide, 2-pyrrolecarbohydrazide, pyrrole-2-carbohydrazide, pyrrole-5-carboxhydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid hydrazide, 2-pyrrolecarboxylic acid, hydrazide, pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, hydrazide, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, hydrazide 9ci
CID PubChem 281610
Nom IUPAC 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-pyrrole-2-carbohydrazide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%