Learn More
1H-Tétrazole (~0,3 M dans l'acétonitrile), TRC
Code produit 30454987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30454987 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454987 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30750525ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Tetrazole
CAS 288-94-8
Formule moléculaire C H2 N4
Quantité 25 mL
Synonyme 2H-Tetrazole, 1H-TZ, 2,3,4-Triazapyrrole, NSC 36712, Tetraazacyclopentadiene
Formule InChI InChI=1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
SMILES N1=NNC=N1
Nom IUPAC 1H-tétrazole
Poids moléculaire (g/mol) 70.06
Poids de la formule 70.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ~0.3 M