Learn More
1H-tétrazole, 0,45M dans lʼacétonitrile, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
45 mL
200 mL
450 mL
Conditionnement:
200mL
450mL
45mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463699 200 mL 200mL
15483699 45 mL 45mL
15473699 450 mL 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61034.AH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réactif de couplage pour la préparation des polynucléotides
1H-Tetrazole is used as a bioisostere for the carboxylate group. It is also used as coupling reagent for preparation of polynucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-tétrazole est utilisé comme bioisostère pour le groupe carboxylate. Il est également utilisé comme réactif de couplage pour la préparation des polynucléotides.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-94-8
Formule moléculaire CH2N4
Poids moléculaire (g/mol) 70.055
Numéro MDL MFCD00005247
Clé InChI KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67519
ChEBI CHEBI:33193
Nom IUPAC 2H-tétrazole
SMILES C1=NNN=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Tetrazole
Densité 0.798
Quantité 200 mL
Numéro UN UN1648
Beilstein 105799
Merck Index 14,2786
Synonyme 1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 70.05
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,45 M dans de l’acétonitrile
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1H-Tetrazole, 0.45M in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, 1H-Tetrazole