Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de TEAB 1 M et d’hydroxylamine à 50 % pour les expériences TMT
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
TEAB et hydroxylamine à 50 % préformulés conçus pour être utilisés dans le marquage TMT et l’absorption des peptides.
Le bicarbonate de triéthylammonium (TEAB) est un tampon de dissolution 10X pour les expériences de marquage de masse isobares. L’hydroxylamine à 50 % est un réactif d’absorption 10X pour le marquage réactif aux amines pour les expériences TMT.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tampon |
| Gamme de produits | TMT |
| Contenu et stockage | Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé. |
| Matériau de départ | Lysat cellulaire |
| Étape du flux de travail | Marquage des protéines |
| Quantité | 50 ml |
Sécurité et traitement
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.