Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de TEAB 1 M et d’hydroxylamine à 50 % pour les expériences TMT
Code produit 15225753 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tampon
Conditionnement:
50mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15225753 Tampon 5mL
15215753 Tampon 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 15225753 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    81.65€ / 5mL
    Économisez 14.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Tampons TMT courants tels que le bicarbonate de triéthylammonium 1 M (TEAB) et l’hydroxylamine à 50 % pour les expériences de marquage de masse isobares.
TEAB et hydroxylamine à 50 % préformulés conçus pour être utilisés dans le marquage TMT et l’absorption des peptides.
Le bicarbonate de triéthylammonium (TEAB) est un tampon de dissolution 10X pour les expériences de marquage de masse isobares. L’hydroxylamine à 50 % est un réactif d’absorption 10X pour le marquage réactif aux amines pour les expériences TMT.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon
Gamme de produits TMT
Contenu et stockage Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Matériau de départ Lysat cellulaire
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 5 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydroxylamine