Learn More
Sermorelin Acetate, TRC
Code produit 17928014
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17928014 1 mg 1mg
30010194 50 mg 50mg
30007793 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17928014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2800281MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516482-86-3
Formule moléculaire C149H246N44O42S • xC2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 3357.936005
Synonyme 29-L-Argininamide-1-29-somatoliberin (Human Pancreatic Islet), Geref, Groliberin, Human Growth Hormone-Releasing Hormone(1-29) Amide, Human Pancreatic Somatoliberin(1-29) Amide Acetate, 1-29-Human GRF-NH2 Acetate, 29-L-argininamide-30-de-L-glutamine-31-de-L-glutamine-32-deglycine-33-de-L-glutamic acid-34-de-L-serine-35-de-L-asparagine-36-de-L-glutamine-37-de-L-glutamic acid-38-de-L-arginine-39-deglycine-40-de-L-alanine-41-de-L-arginine-42-de-L-alanine-43-de-L-arginine-44-de-L-leucinamide Somatoliberin (Human Pancreatic Islet) Acetate
Nom IUPAC acetic acid;(3S)-4-[[(2S)-1-[[(2S,3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-5-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S,3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methylsulfanyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-carboxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,4-dioxobutan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]-4-oxobutanoic acid
SMILES NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CO)NC([C@@H](NC([C@@]([C@H](CC)C)([H])NC([C@@H](NC([C@H](CCC(N)=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC(N)=O)NC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(N)=O)NC([C@@]([C@@H](C)O)([H])NC([C@@H](NC([C@@]([C@H](CC)C)([H])NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](N[H])CC1=CC=C(O)C=C1)=O)C)=O)CC(O)=O)=O)C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC(O)=O)=O)=O)CCSC)=O)=O)=O.CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sermorelin Acetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C149H246N44O42S.C2H4O2/c1-20-77(13)116(191-122(211)81(17)168-132(221)104(66-113(204)205)178-121(210)79(15)167-123(212)88(152)62-84-39-43-86(198)44-40-84)145(234)185-102(63-83-32-23-22-24-33-83)138(227)193-118(82(18)197)146(235)186-103(65-111(155)202)137(226)189-108(71-196)142(231)182-101(64-85-41-45-87(199)46-42-85)136(225)175-93(38-31-56-165-149(161)162)126(215)174-91(35-26-28-53-151)131(220)190-115(76(11)12)143(232)184-97(58-72(3)4)124(213)166-68-112(203)170-94(47-49-109(153)200)128(217)180-100(61-75(9)10)135(224)188-106(69-194)140(229)169-80(16)120(209)172-92(37-30-55-164-148(159)160)125(214)173-90(34-25-27-52-150)127(216)179-99(60-74(7)8)134(223)181-98(59-73(5)6)133(222)176-95(48-50-110(154)201)129(218)183-105(67-114(206)207)139(228)192-117(78(14)21-2)144(233)177-96(51-57-236-19)130(219)187-107(70-195)141(230)171-89(119(156)208)36-29-54-163-147(157)158;1-2(3)4/h22-24,32-33,39-46,72-82,88-108,115-118,194-199H,20-21,25-31,34-38,47-71,150-152H2,1-19H3,(H2,153,200)(H2,154,201)(H2,155,202)(H2,156,208)(H,166,213)(H,167,212)(H,168,221)(H,169,229)(H,170,203)(H,171,230)(H,172,209)(H,173,214)(H,174,215)(H,175,225)(H,176,222)(H,177,233)(H,178,210)(H,179,216)(H,180,217)(H,181,223)(H,182,231)(H,183,218)(H,184,232)(H,185,234)(H,186,235)(H,187,219)(H,188,224)(H,189,226)(H,190,220)(H,191,211)(H,192,228)(H,193,227)(H,204,205)(H,206,207)(H4,157,158,163)(H4,159,160,164)(H4,161,162,165);1H3,(H,3,4)/t77-,78-,79-,80-,81-,82+,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,115-,116-,117-,118-;/m0./s1
Poids de la formule 3415.8398
Pourcentage de pureté >95%