Learn More
IBA Lifesciences Colonne Strep-Tactin™ Sepharose™
Code produit 12886436 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,2 ml
1 ml
Conditionnement:
1mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12886436 1 ml 1mL
12836446 0,2 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12886436 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21202001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La colonne Strep-Tactin™ Sepharose™ est une colonne d’écoulement par gravité pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • Les colonnes Strep-Tactin™ Sepharose™ contiennent une agarose à 4 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
  • En raison de la faible concentration d’agarose, elle est particulièrement adaptée aux grandes protéines, surtout si l’affinité avec Strep-Tactin™XT 4Flow™ est trop élevée.
  • Le polymère à large maillage permet l’attachement simple de protéines plus grosses en phase stationnaire.
  • Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée. 
Spécification
Capacité (métrique) 1 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche.