Learn More
Abnova™ Sonde FISH 1p31/1q25
Code produit 16083335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16083335 200 μl 200µL
16073335 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16083335 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FG0210.200uL
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Spécification
Contenu et stockage Stocker à 4°C dans l’obscurité
Format Tube
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Type de produit ADN/ARN
Quantité 200 μl
Forme Liquide